Få mere at vide
4-Bromophenylacetone, 97%
Artikelnummer. 13488528 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 13488528
Brand: Thermo Scientific Acros 380220250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6186-22-7 | C24H24N2O5S | 452.53 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6186-22-7
Molekylær formel C24H24N2O5S
Molekylvægt (g/mol) 452.53
MDL nummer MFCD00210401
InChI nøgle CDUPPXGKUKTGLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromophenylacetone, 1-4-bromophenyl propan-2-one, 1-4-bromophenyl acetone, 1-4-bromophenyl-2-propanone, 1-4-bromo-phenyl-propan-2-one, p-bromo benzyl methyl ketone, 4-bromophenylaceton, 4-bromophenylacteone, 4-bromophenyl acetone
PubChem CID 736332
SMIL COC(=O)C1=CC=CC=C1NC(=O)CN(C1=CC(C)=CC(C)=C1)S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromophenylacetone
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5560 to 1.5590 (20°C, 589nm)
Mængde 25 g
IUPAC navn methyl-2-{2-[N-(3,5-dimethylphenyl)benzensulfonamido]acetamido}benzoat
Formel vægt 213.08
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske efter smeltning