Få mere at vide
4-Bromophenylacetone, 97%
Artikelnummer. 10404273 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10404273 5 g 5g
13488528 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10404273 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 380220050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6186-22-7 | C24H24N2O5S | 452.53 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6186-22-7
Molekylær formel C24H24N2O5S
Molekylvægt (g/mol) 452.53
MDL nummer MFCD00210401
InChI nøgle CDUPPXGKUKTGLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromophenylacetone, 1-4-bromophenyl propan-2-one, 1-4-bromophenyl acetone, 1-4-bromophenyl-2-propanone, 1-4-bromo-phenyl-propan-2-one, p-bromo benzyl methyl ketone, 4-bromophenylaceton, 4-bromophenylacteone, 4-bromophenyl acetone
PubChem CID 736332
SMIL COC(=O)C1=CC=CC=C1NC(=O)CN(C1=CC(C)=CC(C)=C1)S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromophenylacetone
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5560 to 1.5590 (20°C, 589nm)
Mængde 5 g
IUPAC navn 1-(4-bromphenyl)propan-2-on
Formel vægt 213.08
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske efter smeltning