missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4,6-Di-tert-butyl-m-cresol, TRC

Artikelnummer. 30133915
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133915 50 g
17983815 25 g
17911015 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30133915 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD42821850G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 497-39-2
Molekylær formel C15H24O
Molekylvægt (g/mol) 220.35
Synonym 2,4-Bis(1,1-dimethylethyl)-5-methylphenol, 2,4-Di-tert-butyl-5-methylphenol, 3-Methyl-4,6-di-tert-butylphenol, 4,6-Di-tert-butyl-3-methylphenol, DBMC, Di-tert-Butyl-m-cresol
SMIL Cc1cc(O)c(cc1C(C)(C)C)C(C)(C)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4,6-Di-tert-butyl-m-cresol
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C15H24O/c1-10-8-13(16)12(15(5,6)7)9-11(10)14(2,3)4/h8-9,16H,1-7H3
Formel vægt 220.1827
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.