Få mere at vide
4,4'-Isopropylidendiphenol, 97%
Artikelnummer. 13498378 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
13498378 5 kg Plast tromle 5kg
10604832 100 g Plastflaske 100g
10042020 500 g Plastflaske 500g
10327670 2 kg Plastflaske 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 13498378 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 158240050
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 80-05-7 | C15H16O2 | 228,29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80-05-7
Molekylær formel C15H16O2
Molekylvægt (g/mol) 228.29
MDL nummer MFCD00002366
InChI nøgle IISBACLAFKSPIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym bisphenol a, 2,2-bis 4-hydroxyphenyl propane, 4,4'-isopropylidenediphenol, diphenylolpropane, bisphenol, diano, 4,4'-bisphenol a, 4,4'-propane-2,2-diyl diphenol, biphenol a, dian
PubChem CID 6623
ChEBI CHEBI:33216
IUPAC navn 4-[2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenol
SMIL CC(C)(C1=CC=C(O)C=C1)C1=CC=C(O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4′-Isopropylidenediphenol
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 155,0 °C til 158,0 °C
Farve Gul til Orange
Kogepunkt 220,0 °C (4,0 mmHg)
Flammepunkt 227 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Plast tromle
Lineær formel (CH3)2C(C6H4OH)2
Mængde 5 kg
Beilstein 06,1011
Merck Index 15,1298
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: praktisk talt uopløselig. Andre opløseligheder: opløselig i fortyndede alkalier, opløselig i alkohol, let opløselig i ccl4
Formel vægt 228.29
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,4'-Isopropylidenediphenol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.