Få mere at vide
4,4'-Di-tert-butylbiphenyl, 99%
Artikelnummer. 11407004
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11407004 100 g 100g
11486994 5 g 5g
11496994 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11407004 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21470.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1625-91-8 | C20H26 | 266.428 g/mol
Det bruges til fremstilling af 1,2-di(lithiomethyl)benzen. Det har vist sig at acceptere elektroner fra Li-metal for at give en radikal anion, som er yderst effektiv til omdannelse af alkylhalogenider til alkyllithium. 4,4a-di-tert-butylbiphenyl anvendes til fremstilling af homoallyliske aminderivater. Det bruges også til fremstilling af lithium-di-tert-butylbiphenylid, en radikal anion, overlegen i forhold til natrium- eller lithiumnaphthalenider til metaleringsreaktioner. Sammen med lithium katalyserer 4,4a-di-tert-butylbiphenyl; reaktion af chlormethylethylether og forskellige carbonylforbindelser for at give tilsvarende hydroxyethere og reduktiv åbning af N-phenylazetidin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges til fremstilling af 1,2-di(lithiomethyl)benzen. Det har vist sig at acceptere elektroner fra Li-metal for at give en radikal anion, som er yderst effektiv til omdannelse af alkylhalogenider til alkyllithium. 4,4′ -Di-tert-butylbiphenyl bruges til fremstilling af homoallyliske aminderivater. Det bruges også til fremstilling af lithium-di-tert-butylbiphenylid, en radikal anion, overlegen i forhold til natrium- eller lithiumnaphthalenider til metaleringsreaktioner. Sammen med lithium, 4,4′ -Di-tert-butylbiphenyl katalyserer; reaktion af chlormethylethylether og forskellige carbonylforbindelser for at give tilsvarende hydroxyethere og reduktiv åbning af N-phenylazetidin.
Opløselighed
Opløselighed i toluen; næsten gennemsigtighed. Opløselig i dioxan: 0,1 g/ml, (klar).
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1625-91-8
Molekylær formel C20H26
Molekylvægt (g/mol) 266.428
MDL nummer MFCD00008834
InChI nøgle CDKCEZNPAYWORX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-di-tert-butylbiphenyl, 4,4'-di-tert-butyl-1,1'-biphenyl, 4,4'-di-t-butylbiphenyl, 1-tert-butyl-4-4-tert-butylphenyl benzene, 1,1'-biphenyl, 4,4'-bis 1,1-dimethylethyl, 1-tert-butyl-4-4-tert-butyl phenyl benzene, di-t-butylbiphenyl, pubchem9048, acmc-209st2, 4,4'-di-tertbutylbiphenyl
PubChem CID 74195
IUPAC navn 1-tert-butyl-4-(4-tert-butylphenyl)benzen
SMIL CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-Di-tert-butylbiphenyl
Smeltepunkt 126°C to 129°C
Kogepunkt 190°C to 192°C (13 mmHg)
Mængde 100 g
Beilstein 2095855
Formel vægt 266.43
Procent renhed 99%