Få mere at vide
4,4'-Di-tert-butylbiphenyl, 99+%
Artikelnummer. 10772871 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10772871 5 g Glasflaske 5g
10136923 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10772871 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 291880050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1625-91-8 | C20H26 | 266.42 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1625-91-8
Molekylær formel C20H26
Molekylvægt (g/mol) 266.42
MDL nummer MFCD00008834
InChI nøgle CDKCEZNPAYWORX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-di-tert-butylbiphenyl, 4,4'-di-tert-butyl-1,1'-biphenyl, 4,4'-di-t-butylbiphenyl, 1-tert-butyl-4-4-tert-butylphenyl benzene, 1,1'-biphenyl, 4,4'-bis 1,1-dimethylethyl, 1-tert-butyl-4-4-tert-butyl phenyl benzene, di-t-butylbiphenyl, pubchem9048, acmc-209st2, 4,4'-di-tertbutylbiphenyl
PubChem CID 74195
IUPAC navn 1-tert-butyl-4-(4-tert-butylphenyl)benzen
SMIL CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4, 4'-Di-tert-butylbiphenyl
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 126°C to 129°C
Farve Orange-gul til gul
Kogepunkt 190°C to 192°C (13.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3CC6H4C6H4C(CH3)3
Mængde 5 g
Beilstein 05, 298
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in dioxane
Formel vægt 266.42
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver