Få mere at vide
4,4,4-trifluor-1-butanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11486974
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11486974 5 g 5g
11476974 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11486974 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21460.06
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 461-18-7 | C4H7F3O | 128.094 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 461-18-7
Molekylær formel C4H7F3O
Molekylvægt (g/mol) 128.094
MDL nummer MFCD00041483
InChI nøgle VKRFUGHXKNNIJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4,4-trifluoro-1-butanol, 4,4,4-trifluorobutanol, 4,4,4-trifluorobutanol-1, 4,4,4-trifluoro-butan-1-ol, 1-butanol, 4,4,4-trifluoro, pubchem15240, dl-bicarnesine hydrochloride, ksc237k9h, 4,4,4-trifluoro-1-butanol #, 4,4,4-tris fluoranyl butan-1-ol
PubChem CID 136307
IUPAC navn 4,4,4-trifluorbutan-1-ol
SMIL C(CC(F)(F)F)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4,4-Trifluoro-1-butanol
Tæthed 1.193
Kogepunkt 122°C to 124°C
Flammepunkt 52°C (125°F)
Brydningsindeks 1.343
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1736068
Formel vægt 128.09
Procent renhed 97%