accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 461-18-7

IUPAC Navn: 4,4,4-trifluorobutan-1-ol
Synonymer: 4,4,4-trifluoro-1-butanol
Molekylvægt (g/mol): 128.09
Molekylformel: C4H7F3O
InChi Key: VKRFUGHXKNNIJO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OCCCC(F)(F)F
Kogepunkt 
  • (2)
Mængde 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater