Få mere at vide
4-(3',6'-Dimethyl-3'-heptyl)phenol Monoethoxylate-13C6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(3',6'-Dimethyl-3'-heptyl)phenol Monoethoxylate-13C6 |
| Mængde | 0.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H28O2/c1-5-17(4,11-10-14(2)3)15-6-8-16(9-7-15)19-13-12-18/h6-9,14,18H,5,10-13H2,1-4H3/i6+1,7+1,8+1,9+1,15+1,16+1 |
| Formel vægt | 270.2291 |