missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-(3',6'-Dimethyl-3'-heptyl)phenol-13C6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)-phenol 13C6 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24O/c1-5-15(4,11-10-12(2)3)13-6-8-14(16)9-7-13/h6-9,12,16H,5,10-11H2,1-4H3/i6+1,7+1,8+1,9+1,13+1,14+1 |
| Formel vægt | 226.2028 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?