missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-(3',6'-Dimethyl-3'-heptyl)phenol-13C6, TRC

Artikelnummer. 17933785
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.5 mg
1 mg
5 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17933785 0.5 mg
17992715 1 mg
17981005 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17933785 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4731320.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1173020-38-6
Molekylær formel 13C6 C9 H24 O
Molekylvægt (g/mol) 226.31
Synonym 4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)-phenol 13C6, Phenol-1,2,3,4,5,6-13C6, 4-(1-ethyl-1,4-dimethylpentyl)-
IUPAC navn 4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-trien-1-ol
SMIL CCC(C)(CCC(C)C)[13c]1[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)-phenol 13C6
Mængde 0.5 mg
InChI formel InChI=1S/C15H24O/c1-5-15(4,11-10-12(2)3)13-6-8-14(16)9-7-13/h6-9,12,16H,5,10-11H2,1-4H3/i6+1,7+1,8+1,9+1,13+1,14+1
Formel vægt 226.2028
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.