Få mere at vide
4-(2-Methylpropyl)benzeneethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]ethanol |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18O/c1-10(2)9-12-5-3-11(4-6-12)7-8-13/h3-6,10,13H,7-9H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 178.1358 |