Få mere at vide
4-(2-Cyano-2-propyl)benzenboronsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15469937
Skift visning
Mængde:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
15469937 250 mg 250mg
1 options
Artikelnummer. 15469937 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53173.MD
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Anvendelser
Benzenboronsyre medierede den ortho-specifikke hydroxyalkylering af phenoler med aldehyder. Boronsyrernes evne til reversibelt at binde diolfunktionelle grupper er blevet brugt til fluorescerende påvisning af saccharider. Det kan være
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(2-Cyano-2-propyl)benzeneboronic acid
CAS 850568-67-1
Smeltepunkt 146°C to 148°C
Molekylær formel C10H12BNO2
MDL nummer MFCD06659832
Mængde 250 mg
Synonym 2-4-boronophenyl-2-methylpropanenitrile, 4-2-cyanopropan-2-yl phenylboronic acid, 4-1-cyano-1-methylethyl phenyl boronic acid, 2-4-boronophenyl-2-methylpropionitrile, 4-2-cyanopropan-2-yl benzeneboronic acid, 4-2-cyanopropan-2-yl phenyl boronic acid, 4-1-cyano-1-methylethyl phenylboronic acid, 4-2-cyanoprop-2-yl benzeneboronic acid, boronic acid, 4-1-cyano-1-methylethyl phenyl
Opløselighedsinformation Soluble in water. [9g/100 mL (20°C)]
InChI nøgle BNXBFDTWYHAEIR-UHFFFAOYSA-N
SMIL B(C1=CC=C(C=C1)C(C)(C)C#N)(O)O
IUPAC navn [4-(2-cyanopropan-2-yl)phenyl]boronsyre
Molekylvægt (g/mol) 189.021
PubChem CID 44119324
Formel vægt 189.02
Procent renhed 97%