Få mere at vide
4-(lh-imidazol-1-ylmethyl)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10451324
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10451324 5 g 5g
10366664 250 mg 250mg
10327763 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10451324 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC43304DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 102432-03-1
Molekylær formel C11H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 186.214
InChI nøgle PYVCQHSLEIAQET-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11126983
IUPAC navn 4-(imidazol-1-ylmethyl)benzaldehyd
SMIL C1=CC(=CC=C1CN2C=CN=C2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(1H-Imidazol-1-ylmethyl)benzaldehyde
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Synonym 4-1h-imidazol-1-ylmethyl benzaldehyde, 4-imidazol-1-ylmethyl benzaldehyde, 4-1h-imidazol-1-yl methyl benzaldehyde, benzaldehyde,4-1h-imidazol-1-ylmethyl, acmc-20e4oe, 4-imidazolylmethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 4-1h-imidazol-1-ylmethyl
Formel vægt 186.21
Procent renhed 97%