Få mere at vide
3-tert-butylphenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11475737
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11475737 5 g 5g
11485737 25 g 25g
11495737 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11475737 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24315.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 585-34-2 | C10H14O | 150.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 585-34-2
Molekylær formel C10H14O
Molekylvægt (g/mol) 150.22
MDL nummer MFCD00002300
InChI nøgle CYEKUDPFXBLGHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-tert-butylphenol, phenol, 3-1,1-dimethylethyl, 3-t-butylphenol, 3-tert-butyl phenol, phenol, m-tert-butyl, 3-tert-butyl-phenol, 3-tertbutylphenol, 3-tert.butylphenol, m-tert.-butylphenol
PubChem CID 11450
ChEBI CHEBI:34348
IUPAC navn 3-tert-butylphenol
SMIL CC(C)(C)C1=CC=CC(O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-tert-Butylphenol
Smeltepunkt 44°C to 46°C
Kogepunkt 125°C to 130°C (20 mmHg)
Flammepunkt 108°C (228°F)
Mængde 5 g
FN nummer UN2430
Formel vægt 150.22
Procent renhed 99%