Få mere at vide
3-tert-butylphenol, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10331474 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Plastic bottle
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10331474 1 g Glasflaske 1g
10143060 25 g Plastic bottle 25g
10347470 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10331474 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 154380010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 585-34-2 | C10H14O | 150.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 585-34-2
Molekylær formel C10H14O
Molekylvægt (g/mol) 150.22
MDL nummer MFCD00002300
InChI nøgle CYEKUDPFXBLGHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-tert-butylphenol, phenol, 3-1,1-dimethylethyl, 3-t-butylphenol, 3-tert-butyl phenol, phenol, m-tert-butyl, 3-tert-butyl-phenol, 3-tertbutylphenol, 3-tert.butylphenol, m-tert.-butylphenol
PubChem CID 11450
ChEBI CHEBI:34348
IUPAC navn 3-tert-butylphenol
SMIL CC(C)(C)C1=CC=CC(O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-tert-Butylphenol
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 40°C to 43°C
Farve Hvid
Kogepunkt 125°C to 130°C (20.0 mmHg)
Flammepunkt 108°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3CC6H4OH
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Formel vægt 150.22
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-tert-Butylphenol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.