Få mere at vide
3-tert-Butylaniline, 97%
Artikelnummer. 11480250
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11480250 5 g 5g
11470250 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11480250 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50698.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5369-19-7 | C10H15N | 149.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5369-19-7
Molekylær formel C10H15N
Molekylvægt (g/mol) 149.24
MDL nummer MFCD00125078
InChI nøgle DPKTVUKEPNBABS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-tert-butyl aniline, 3-tert-butylbenzenamine, benzenamine, 3-1,1-dimethylethyl, 3-t-butyl aniline, 3-tert-butyl-phenylamine, 3-tert-butyl phenylamine, 3-tert-butylphenyl amine, m-t-butylaniline, 3-t-butylaniline, m-tert-butylaniline
PubChem CID 79334
IUPAC navn 3-tert-butylanilin
SMIL CC(C)(C)C1=CC=CC(N)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-tert-Butylaniline
Mængde 5 g
Formel vægt 149.23
Procent renhed 97%