Få mere at vide
3-Pentyn-1-ol, 99%
Artikelnummer. 10552411 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10552411 5 g Glasflaske 5g
10093903 1 g Glasflaske 1g
10183970 25 g Glasflaske 25g
11934621 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10552411 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 197330050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10229-10-4 | C5H8O | 84,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10229-10-4
Molekylær formel C5H8O
Molekylvægt (g/mol) 84.12
MDL nummer MFCD00002956
InChI nøgle IDYNOORNKYEHHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pentyn-1-ol, 3-pentynol, acmc-1bxad
PubChem CID 66295
IUPAC navn pent-3-yn-1-ol
SMIL CC#CCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Pentyn-1-ol
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Tæthed 0.9100g/mL
Kogepunkt 154.0°C to 157.0°C
Flammepunkt 54°C
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C≡CCH2CH2OH
Brydningsindeks 1.4550 to 1.4570
Mængde 5 g
Beilstein 01,IV,2227
Specifik vægtfylde 0.91
Formel vægt 84.12
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Pentyn-1-ol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.