Få mere at vide
3-Pentyn-1-ol, 98%
Artikelnummer. 15448809
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15448809 1 g 1g
15458809 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15448809 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02951.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 10229-10-4 | C5H8O | 84,118 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10229-10-4
Molekylær formel C5H8O
Molekylvægt (g/mol) 84.118
MDL nummer MFCD00002956
InChI nøgle IDYNOORNKYEHHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pentyn-1-ol, 3-pentynol, acmc-1bxad
PubChem CID 66295
IUPAC navn pent-3-yn-1-ol
SMIL CC#CCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Pentyn-1-ol
Tæthed 0.912
Kogepunkt 154°C to 157°C
Flammepunkt 54°C (129°F)
Lugt Recognizable
Lineær formel CH3C≡CCH2CH2OH
Brydningsindeks 1.456
Mængde 1 g
FN nummer UN1987
Beilstein 1735967
Formel vægt 84.12
Procent renhed 98%