Få mere at vide
3-n-propylphenol, 98%
Artikelnummer. 11414807
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11414807 5 g 5g
11424807 25 g 25g
11434807 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11414807 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21266.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 621-27-2 | C9H12O | 136,194 g/mol
3-n-Propylfenol, bruges til at fremstille 2,4,5,6-tetrabrom-3-propylphenol. Denne reaktion vil have brug for reagensbrom, aluminiumpulver.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-n-Propylfenol, bruges til at fremstille 2,4,5,6-tetrabrom-3-propylphenol. Denne reaktion vil have brug for reagensbrom, aluminiumpulver.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 621-27-2
Molekylær formel C9H12O
Molekylvægt (g/mol) 136.194
MDL nummer MFCD01632130
InChI nøgle MPWGZBWDLMDIHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-n-propylphenol, m-propylphenol, phenol, 3-propyl, phenol, m-propyl, unii-593r721cic, 1-hydroxy-3-n-propylbenzene, phenol, m-propyl-8ci, phenol, 3-propyl-9ci
PubChem CID 69302
IUPAC navn 3-propylphenol
SMIL CCCC1=CC(=CC=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-n-Propylphenol
Kogepunkt 229°C to 231°C
Brydningsindeks 1.525
Mængde 5 g
FN nummer UN3145
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 136.19
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-n-Propylphenol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: m-Propylphenol