Få mere at vide
3-methylstyren, 95%
Artikelnummer. 15284258 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15284258 5 g 5g
15274258 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15284258 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 450870050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
CAS: 100-80-1 | C9H10 | 118,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-80-1
Molekylær formel C9H10
Molekylvægt (g/mol) 118.18
InChI nøgle JZHGRUMIRATHIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylstyrene, 3-vinyltoluene, 1-methyl-3-vinylbenzene, m-vinyltoluene, m-methylstyrene, benzene, 1-ethenyl-3-methyl, styrene, m-methyl, m-methyl styrene, meta-methylstyrene, unii-ffk4i9430g
PubChem CID 7529
IUPAC navn 1-ethenyl-3-methylbenzen
SMIL CC1=CC=CC(=C1)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylstyrene
Smeltepunkt -82 °C til 81 °C
Kogepunkt 170,0 °C til 171,0 °C
Flammepunkt 51 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Mængde 5 g
Formel vægt 118.18
Procent renhed 95%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methylstyrene, 98%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.