Få mere at vide
3-Methoxyphenylacetone, 97%
Artikelnummer. 11419956
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11419956 1 g 1g
11429956 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11419956 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20916.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3027-13-2 | C10H12O2 | 164.20 g/mol
3-Methoxyphenylacetone anvendes til fremstilling af optisk aktive cyanohydriner. Det bruges også til syntese af aktive forbindelser i centralnervesystemet (CNS). Yderligere spiller det en vigtig rolle i fremstillingen af 4-amino-3-methoxypropiophenon.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Methoxyphenylacetone anvendes til fremstilling af optisk aktive cyanohydriner. Det bruges også til syntese af aktive forbindelser i centralnervesystemet (CNS). Yderligere spiller det en vigtig rolle i fremstillingen af 4-amino-3-methoxypropiophenon.
Opløselighed
Blandbar med dimethylsulfoxid.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3027-13-2
Molekylær formel C10H12O2
Molekylvægt (g/mol) 164.20
MDL nummer MFCD00008771
InChI nøgle RMMRRRLPDBJBQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxyphenylacetone, 1-3-methoxyphenyl propan-2-one, 1-3-methoxyphenyl acetone, 3-methoxyphenyl acetone, m-methoxyphenyl acetone, m-methoxyphenylacetone, 2-propanone, 1-3-methoxyphenyl, 3-methoxyphenyl methyl ketone, acmc-1ai0k
PubChem CID 76410
IUPAC navn 1-(3-methoxyphenyl)propan-2-on
SMIL COC1=CC=CC(CC(C)=O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxyphenylacetone
Tæthed 1.078
Kogepunkt 258°C to 260°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.5252
Mængde 1 g
Beilstein 2044357
Opløselighedsinformation Miscible with dimethyl sulfoxide.
Formel vægt 164.2
Procent renhed 97%