Få mere at vide
3-Hydroxy Medetomidine, TRC
Artikelnummer. 30011907
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011907 25 mg
30009278 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30011907 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH94677025MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 128366-50-7
Molekylær formel C13H16N2O
Molekylvægt (g/mol) 216.28
Synonym 3-[1-(1H-Imidazol-5-yl)ethyl]-2-methylbenzenemethanol;
SMIL CC1=C(C=CC=C1C(C)C2=CN=CN2)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxy Medetomidine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C13H16N2O/c1-9-11(7-16)4-3-5-12(9)10(2)13-6-14-8-15-13/h3-6,8,10,16H,7H2,1-2H3,(H,14,15)
Formel vægt 216.1263
Procent renhed >95%