CAS RN 128366-50-7
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
3-Hydroxy Medetomidine, TRC
CAS: 128366-50-7 Molekylær formel: C13H16N2O Molekylvægt (g/mol): 216.28 Synonym: 3-[1-(1H-Imidazol-5-yl)ethyl]-2-methylbenzenemethanol; SMIL: CC1=C(C=CC=C1C(C)C2=CN=CN2)CO