Få mere at vide
3-fluorphenylacetone, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10561472 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10561472 5 g Glasflaske 5g
10008731 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10561472 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 350960050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 1737-19-5
Molekylær formel C9H9FO
Molekylvægt (g/mol) 152.17
MDL nummer MFCD00061144
InChI nøgle UWCPYXSRCQVABG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluorophenylacetone, 1-3-fluorophenyl propan-2-one, 1-3-fluorophenyl acetone, acmc-1bqff, m-fluorophenyl-2-propanone, 1-3-fluorophenyl acetone #, 1-3-fluorophenyl-2-propanone
PubChem CID 137185
IUPAC navn 1-(3-fluorphenyl)propan-2-on
SMIL CC(=O)CC1=CC(=CC=C1)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluorophenylacetone
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Grøn-Gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4955 til 1,4975 (20 °C, 589 nm)
Mængde 5 g
Formel vægt 152.17
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske