missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Fluoro-5-(1-pyrrolidinylcarbonyl)benzeneboronic acid, 97%, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 15441426
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 15441426

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H54634.MD

Request Bulk or Custom Format

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Applications
3-Fluoro-5-(1-pyrrolidinylcarbonyl)benzeneboronic acid is used as an organic chemical synthesis intermediate.

Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1264616-18-3
Molekylær formel C11H13BFNO3
Molekylvægt (g/mol) 237.037
MDL nummer MFCD20265305
InChI nøgle XPUNUDDGDYAOFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-5-1-pyrrolidinylcarbonyl benzeneboronic acid, 3-fluoro-5-pyrrolidine-1-carbonyl phenylboronic acid, 3-fluoro-5-1-pyrrolidinylcarbonyl phenylboronic acid
PubChem CID 73995902
IUPAC navn [3-fluoro-5-(pyrrolidine-1-carbonyl)phenyl]boronic acid
SMIL B(C1=CC(=CC(=C1)F)C(=O)N2CCCC2)(O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Fluoro-5-(1-pyrrolidinylcarbonyl)benzeneboronic acid
Mængde 250 mg
Beilstein 22139405
Formel vægt 237.04
Procent renhed 97%
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.