accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1264616-18-3

BFONHOOH

CAS RN 1264616-18-3

IUPAC Navn: [3-fluoro-5-(pyrrolidine-1-carbonyl)phenyl]boronic acid
Synonymer: 3-fluoro-5-(pyrrolidine-1-carbonyl)phenylboronic acid
Molekylvægt (g/mol): 237.04
Molekylformel: C11H13BFNO3
InChi Key: XPUNUDDGDYAOFL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OB(O)C1=CC(=CC(F)=C1)C(=O)N1CCCC1
Mængde 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater