Få mere at vide
3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd, 98%
Artikelnummer. 11404057
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11404057 100 g 100g
11389489 25 g 25g
11414057 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11404057 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19478.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 121-32-4 | C9H10O3 | 166,18 g/mol
Det spiller en vigtig rolle som antioxidant og bruges også som smagsstof, i parfumer og i organisk syntese. Det har anti-angiogene, anti-inflammatoriske og antinociceptive egenskaber.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det spiller en vigtig rolle som antioxidant og bruges også som smagsstof, i parfumer og i organisk syntese. Det har anti-angiogene, anti-inflammatoriske og antinociceptive egenskaber.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand. Opløselig i ethanol, ether, benzen.
Bemærkninger
Air& lysfølsom. Beskyt mod lys. Opbevares væk fra oxidationsmidler og luft. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121-32-4
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.18
MDL nummer MFCD00006944
InChI nøgle CBOQJANXLMLOSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl vanillin, ethylvanillin, bourbonal, ethylprotal, ethavan, ethovan, vanirom, vanilal, quantrovanil, vanillal
PubChem CID 8467
ChEBI CHEBI:48408
IUPAC navn 3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd
SMIL CCOC1=CC(C=O)=CC=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde
Smeltepunkt 75 °C til 79 °C
Kogepunkt 285 °C
Flammepunkt 127 °C (260 °F)
Mængde 100 g
Beilstein 1073761
Følsomhed Luft- og lysfølsomhed
Merck Index 14,3859
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand. Opløseligt i ethanol, ether, benzen.
Formel vægt 166.18
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde