Få mere at vide
3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd, 98%
Beskrivelse
Det spiller en vigtig rolle som antioxidant og bruges også som smagsstof, i parfumer og i organisk syntese. Det har anti-angiogene, anti-inflammatoriske og antinociceptive egenskaber.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det spiller en vigtig rolle som antioxidant og bruges også som smagsstof, i parfumer og i organisk syntese. Det har anti-angiogene, anti-inflammatoriske og antinociceptive egenskaber.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand. Opløselig i ethanol, ether, benzen.
Bemærkninger
Air& lysfølsom. Beskyt mod lys. Opbevares væk fra oxidationsmidler og luft. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde |
| Smeltepunkt | 75°C to 79°C |
| Kogepunkt | 285°C |
| Flammepunkt | 127°C (260°F) |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1073761 |
| Følsomhed | Air and light sensitive |
| Merck Index | 14,3859 |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in water. Soluble in ethanol,ether,benzene. |
| Formel vægt | 166.18 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- MIXTURE LIST-Contain: 3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde