Få mere at vide
3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd, 97%
Artikelnummer. 13488378 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
13488378 500 g Glasflaske 500g
10081760 5 g Glasflaske 5g
10286150 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13488378 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 156035000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-09-2026
CAS: 121-32-4 | C9H10O3 | 166,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121-32-4
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.18
MDL nummer MFCD00006944
InChI nøgle CBOQJANXLMLOSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl vanillin, ethylvanillin, bourbonal, ethylprotal, ethavan, ethovan, vanirom, vanilal, quantrovanil, vanillal
PubChem CID 8467
ChEBI CHEBI:48408
IUPAC navn 3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd
SMIL CCOC1=CC(C=O)=CC=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 76,0 °C til 79,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C2H5OC6H3(OH)CHO
Mængde 500 g
Beilstein 08,256
Merck Index 15,3908
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, ether, glycerol og prpylen, glycol
Formel vægt 166.18
Procent renhed 97%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde