Få mere at vide
3-chlorphenylacetone, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11994851 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11994851 25 g Glasflaske 25g
10456822 1 g Glasflaske 1g
10304642 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11994851 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 350690250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 14123-60-5 | C9H9ClO | 168.62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14123-60-5
Molekylær formel C9H9ClO
Molekylvægt (g/mol) 168.62
MDL nummer MFCD00082872
InChI nøgle VCNYPJMEQHTAHS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2734097
IUPAC navn 1-(3-chlorphenyl)propan-2-on
SMIL CC(=O)CC1=CC=CC(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chlorophenylacetone
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 92% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5320 to 1.5360
Mængde 25 g
Beilstein 07,IV,691
Synonym 1-3-chlorophenyl propan-2-one, 3-chlorophenylacetone, 1-3-chlorophenyl acetone, 1-3-chlorophenyl-2-propanone, pubchem19805, 3-chlorophenyl-acetone, m-chlorophenyl acetone, 2-propanone,1-3-chlorophenyl, 1-3-chloro-phenyl-propan-2-one, 2-propanone, 1-3-chlorophenyl
Formel vægt 168.62
Procent renhed 94%
Fysisk form Væske