Få mere at vide
3-chlor-4-fluor-5-nitrobenzotrifluorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11304246
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11304246 5 g 5g
11394236 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11304246 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19322.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 101646-02-0 | Molekylær formel: C7H2ClF4NO2 | Molekylvægt: 243,54 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101646-02-0
Molekylær formel C7H2ClF4NO2
Molekylvægt (g/mol) 243.54
MDL nummer MFCD00674108
InChI nøgle JVOKKJHIEVEFEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-fluoro-5-nitrobenzotrifluoride, 1-chloro-2-fluoro-3-nitro-5-trifluoromethyl benzene, 3-chloro-2-fluoro-1-nitro-5-trifluoromethyl benzene, 5-chloro-4-fluoro-3-nitrotrifluoromethylbenzene, 5-chloro-4-fluoro-3-nitro-trifluoromethylbenzene
PubChem CID 2736565
IUPAC navn 1-chlor-2-fluor-3-nitro-5-(trifluormethyl)benzen
SMIL [O-][N+](=O)C1=C(F)C(Cl)=CC(=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzotrifluoride
Tæthed 1.61
Kogepunkt 200 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.482
Mængde 5 g
FN nummer UN2810
Beilstein 5436538
Formel vægt 243.55
Procent renhed 98%