Få mere at vide
3-Bromophenylacetone, 98+%
Artikelnummer. 10455862 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10455862 5 g 5g
10606384 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10455862 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 350600050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 21906-32-1 | C9H9BrO | 213.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21906-32-1
Molekylær formel C9H9BrO
Molekylvægt (g/mol) 213.08
MDL nummer MFCD00210400
InChI nøgle FQIZFAJMBXZVOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-bromophenyl propan-2-one, 3-bromophenylacetone, 1-3-bromophenyl-2-propanone, 1-3-bromophenyl acetone, 2-propanone, 1-3-bromophenyl, 3-bromophenyl acetone, ksc492m0h, 1-3-bromo-phenyl propan-2-one
PubChem CID 2734093
IUPAC navn 1-(3-bromphenyl)propan-2-on
SMIL CC(=O)CC1=CC(=CC=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromophenylacetone
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5570 to 1.56
Mængde 5 g
Formel vægt 213.08
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske