Få mere at vide
3-Bromobenzophenon, 97%
Artikelnummer. 15480398
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15480398 25 g 25g
15460398 1 g 1g
15470398 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15480398 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53505.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 1016-77-9 | C13H9BrO | 261,118 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1016-77-9
Molekylær formel C13H9BrO
Molekylvægt (g/mol) 261.118
MDL nummer MFCD00672015
InChI nøgle XNUMUNIJQMSNNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromobenzophenone, 3-bromophenyl phenyl methanone, methanone, 3-bromophenyl phenyl, m-bromobenzophenone, 3-bromophenyl phenylmethanone, 3-bromophenyl-phenyl-methanone, 3-bromophenyl phenyl ketone, bromobenzophenone,m, 3-bromobenzoylbenzene, acmc-20an8e
PubChem CID 70548
IUPAC navn (3-bromphenyl)-phenylmethanon
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC(=CC=C2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromobenzophenone
Smeltepunkt 74 °C til 78 °C
Mængde 25 g
Formel vægt 261.12
Procent renhed 97%