Få mere at vide
3-brombenzhydrazid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444177
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11444177 25 g 25g
11434177 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11444177 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19628.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 39115-96-3 | C7H7BrN2O | 215.05 g/mol
3-Brombenzhydrazid bruges til at fremstille 5-(3-brom-phenyl)-3H-[1,3,4]oxadiazol-2-thion. Denne reaktion vil kræve reagens kaliumhydroxid og opløsningsmiddel ethanol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Brombenzhydrazid bruges til at fremstille 5-(3-brom-phenyl)-3H-[1,3,4]oxadiazol-2-thion. Denne reaktion vil kræve reagens kaliumhydroxid og opløsningsmiddel ethanol.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand (3,7
g/L) (25 C)°
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39115-96-3
Molekylær formel C7H7BrN2O
Molekylvægt (g/mol) 215.05
MDL nummer MFCD00007600
InChI nøgle BNAQRAZIPAHWAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromobenzhydrazide, m-bromobenzohydrazide, 3-bromobenzoic hydrazide, benzoic acid, 3-bromo-, hydrazide, 3-bromobenzoic acid hydrazide, 3-bromobenzoylhydrazine, benzoylhydrazine, m-bromo, 3-bromo-benzoic acid hydrazide, 3-bromobenzenecarbohydrazide, 3-bromanylbenzohydrazide
PubChem CID 520941
IUPAC navn 3-brombenzohydrazid
SMIL C1=CC(=CC(=C1)Br)C(=O)NN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromobenzhydrazide
Smeltepunkt 154°C to 157°C
Mængde 25 g
Beilstein 1945814
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water (3.7g/L) (25°C)
Formel vægt 215.05
Procent renhed ≥98%