accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2HNOBr

CAS RN 39115-96-3

IUPAC Navn: 3-bromobenzohydrazide
Synonymer: benzoylhydrazine, M-bromo
Molekylvægt (g/mol): 215.05
Molekylformel: C7H7BrN2O
InChi Key: BNAQRAZIPAHWAR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NNC(=O)C1=CC=CC(Br)=C1
Molekylvægt (g/mol) 
  • (2)
  • (1)
Procent renhed 
  • (2)
  • (1)
Mængde 
  • (1)
  • (2)
Fysisk form 
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)