Få mere at vide
3,5-di-tert-butyltoluen, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358525
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11358525 25 g 25g
11348525 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11358525 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11961.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 15181-11-0 | Molekylærformel: C15H24 | Molekylvægt: 204,357 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15181-11-0
Molekylær formel C15H24
Molekylvægt (g/mol) 204.357
MDL nummer MFCD00026300
InChI nøgle WIXDSJRJFDWTNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-di-tert-butyltoluene, 1,3-di-tert-butyl-5-methylbenzene, toluene, 3,5-di-tert-butyl, 3,5-bis tert-butyl toluene, benzene, 1,3-bis 1,1-dimethylethyl-5-methyl, 3,5-di-t-butyltoluene, 3,5-bis t-butyl-1-methylbenzene, 3,5-di-tert-butyl-1-methylbenzene, 1,3-bis tert-butyl-5-methylbenzene
PubChem CID 84819
IUPAC navn 1,3-ditert-butyl-5-methylbenzen
SMIL CC1=CC(=CC(=C1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Di-tert-butyltoluene
Smeltepunkt 31 °C til 32 °C
Tæthed 0.86
Kogepunkt 243 °C til 244 °C
Flammepunkt 91 °C (195 °F)
Brydningsindeks 1.49
Mængde 25 g
Beilstein 2043032
Formel vægt 204.36
Procent renhed ≥98%