Få mere at vide
3,5-Di-tert-butylphenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Di-tert-butylphenol |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22O/c1-13(2,3)10-7-11(14(4,5)6)9-12(15)8-10/h7-9,15H,1-6H3 |
| Formel vægt | 206.1671 |