Få mere at vide
3,5-Di-tert-butylcatechol, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10313532 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10313532 5 g Glasflaske 5g
10060910 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10313532 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 112970050
CAS: 1020-31-1 | Molecular Formula: C14H22O2 | Molecular Weight: 222.33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1020-31-1
Molekylær formel C14H22O2
Molekylvægt (g/mol) 222.33
MDL nummer MFCD00008819
InChI nøgle PJZLSMMERMMQBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-di-tert-butylcatechol, 3,5-di-t-butylcatechol, 3,5-di-tert-butylbenzene-1,2-diol, 3,5-di-tert-butylpyrocatechol, 1,2-benzenediol, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl, 4,6-di-tert-butylpyrocatechol, unii-1328kn3f8b, 1,2-benzenediol, 3,5-di 1,1-dimethylethyl, pyrocatechol, 3,5-di-tert-butyl, 3,5-bis tert-butyl benzene-1,2-diol
PubChem CID 66099
IUPAC navn 3,5-ditert-butylbenzen-1,2-diol
SMIL CC(C)(C)C1=CC(=C(C(=C1)O)O)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 5-Di-tert-butylcatechol
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 97 °C til 100 °C
Farve Hvid til beige
Kogepunkt >1000 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel [(CH3)3C]2C6H2(OH)2
Mængde 5 g
Formel vægt 222.33
Procent renhed 99%
Grad Teknisk
Fysisk form Needle-like Crystalline Powder