Få mere at vide
3,5-Di-tert-butylcatechol, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10060910 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10060910 25 g Glasflaske 25g
10313532 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10060910 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 112970250
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1020-31-1
Molekylær formel C14H22O2
Molekylvægt (g/mol) 222.33
MDL nummer MFCD00008819
InChI nøgle PJZLSMMERMMQBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-di-tert-butylcatechol, 3,5-di-t-butylcatechol, 3,5-di-tert-butylbenzene-1,2-diol, 3,5-di-tert-butylpyrocatechol, 1,2-benzenediol, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl, 4,6-di-tert-butylpyrocatechol, unii-1328kn3f8b, 1,2-benzenediol, 3,5-di 1,1-dimethylethyl, pyrocatechol, 3,5-di-tert-butyl, 3,5-bis tert-butyl benzene-1,2-diol
PubChem CID 66099
IUPAC navn 3,5-ditert-butylbenzen-1,2-diol
SMIL CC(C)(C)C1=CC(=C(C(=C1)O)O)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 5-Di-tert-butylcatechol
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 97°C to 100°C
Farve Hvid til beige
Kogepunkt >1000°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel [(CH3)3C]2C6H2(OH)2
Mængde 25 g
Formel vægt 222.33
Procent renhed 99%
Grad Teknisk
Fysisk form Needle-like Crystalline Powder