Få mere at vide
3,5-Di-tert-butylkatekol, 99%
Beskrivelse
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur med passende ventilation. Holdes væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Di-tert-butylcatechol |
| Smeltepunkt | 95 °C til 100 °C |
| Farve | Brun til hvid |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1370212 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 222.33 |
| Procent renhed | 99% |
| Fysisk form | Fast stof |