Få mere at vide
3,5-Di-tert-butylbenzoic acid, 99%
Artikelnummer. 11995001 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11995001 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 11995001 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 438220050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16225-26-6 | C15H22O2 | 234.34 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 5-Di-tert-butylbenzoic acid
CAS 16225-26-6
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 170.0°C to 173.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Molekylær formel C15H22O2
Mængde 5 g
Synonym 3,5-di-tert-butylbenzoic acid, 3,5-di-t-butylbenzoic acid, 3,5-ditertbutylbenzoic acid, 3,5-di-tert-butylbenzoicacid, 3,5-bis tert-butyl benzoic acid, benzoic acid, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl, pubchem4953, acmc-209do2, 3,5-di-tertbutylbenzoic acid, ksc494i2n
InChI nøgle NCTSLPBQVXUAHR-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C(C)(C)C
IUPAC navn 3,5-ditert-butylbenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 234.34
PubChem CID 85339
Formel vægt 234.34
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline Powder or Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Di-tert-butylbenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.