Få mere at vide
3,5-di-tert-butylbenzoesyre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338785
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11338785 5 g 5g
11328785 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11338785 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12386.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16225-26-6 | C15H22O2 | 234.339 g/mol
3,5-di-tert-butylbenzoesyre anvendes i syntesen af 5,5-di-tert-butylaniliniumsulfat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3,5-di-tert-butylbenzoesyre anvendes til syntese af
5,5-di-tert-butylaniliniumsulfat.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i godt lukket beholder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16225-26-6
Molekylær formel C15H22O2
Molekylvægt (g/mol) 234.339
MDL nummer MFCD00082727
InChI nøgle NCTSLPBQVXUAHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-di-tert-butylbenzoic acid, 3,5-di-t-butylbenzoic acid, 3,5-ditertbutylbenzoic acid, 3,5-di-tert-butylbenzoicacid, 3,5-bis tert-butyl benzoic acid, benzoic acid, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl, pubchem4953, acmc-209do2, 3,5-di-tertbutylbenzoic acid, ksc494i2n
PubChem CID 85339
IUPAC navn 3,5-ditert-butylbenzoesyre
SMIL CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Di-tert-butylbenzoic acid
Smeltepunkt 160°C to 162°C
Mængde 5 g
Beilstein 981248
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 234.34
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Di-tert-butylbenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,5-Bis(tert-butyl)benzoic acid
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.