Få mere at vide
3,5-di-tert-butylbenzoesyre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11328785
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11328785 1 g 1g
11338785 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11328785 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12386.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16225-26-6 | C15H22O2 | 234.339 g/mol
3,5-di-tert-butylbenzoesyre anvendes i syntesen af 5,5-di-tert-butylaniliniumsulfat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3,5-di-tert-butylbenzoesyre anvendes til syntese af
5,5-di-tert-butylaniliniumsulfat.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i godt lukket beholder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16225-26-6
Molekylær formel C15H22O2
Molekylvægt (g/mol) 234.339
MDL nummer MFCD00082727
InChI nøgle NCTSLPBQVXUAHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-di-tert-butylbenzoic acid, 3,5-di-t-butylbenzoic acid, 3,5-ditertbutylbenzoic acid, 3,5-di-tert-butylbenzoicacid, 3,5-bis tert-butyl benzoic acid, benzoic acid, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl, pubchem4953, acmc-209do2, 3,5-di-tertbutylbenzoic acid, ksc494i2n
PubChem CID 85339
IUPAC navn 3,5-ditert-butylbenzoesyre
SMIL CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Di-tert-butylbenzoic acid
Smeltepunkt 160°C to 162°C
Mængde 1 g
Beilstein 981248
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 234.34
Procent renhed 99%