Få mere at vide
3,5-di-tert-butylanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Di-tert-butylaniline |
| Smeltepunkt | 54 °C til 57 °C |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 205.35 |
| Procent renhed | 97% |