Få mere at vide
3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyleddikesyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11467257
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11467257 5 g 5g
11457257 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11467257 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15015.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1611-03-6 | C16H24O3 | 264.365 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1611-03-6
Molekylær formel C16H24O3
Molekylvægt (g/mol) 264.365
MDL nummer MFCD00156138
InChI nøgle QLMGIWHWWWXXME-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenylacetic acid, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl acetic acid, 2-3,5-di tert-butyl-4-hydroxyphenyl acetic acid, 2-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid,3,5-bis 1,1-dimethylethyl-4-hydroxy, acmc-1bvft, 4-hydroxy-3,5-di-t-butylphenylacetic acid, 3,5-di-t-butyl-4-hydroxyphenyl-acetic acid, 4-hydroxy-3,5-di-t-butyl-phenylacetic acid, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzeneacetic acid
PubChem CID 2775110
IUPAC navn 2-(3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphenyl)eddikesyre
SMIL CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1O)C(C)(C)C)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylacetic acid
Smeltepunkt 154°C to 158°C
Mængde 5 g
Formel vægt 264.37
Procent renhed 98%