Få mere at vide
3,5-di-Tert-butyl-4-hydroxybenzyl Alcohol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Di-tert-butyl-4-hydroxymethylphenol |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24O2/c1-14(2,3)11-7-10(9-16)8-12(13(11)17)15(4,5)6/h7-8,16-17H,9H2,1-6H3 |
| Formel vægt | 236.1776 |