Få mere at vide
3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzylalkohol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489110
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11489110 5 g 5g
11499110 25 g 25g
11409120 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489110 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14709.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 88-26-6 | C15H24O2 | 236.355 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88-26-6
Molekylær formel C15H24O2
Molekylvægt (g/mol) 236.355
MDL nummer MFCD00017254
InChI nøgle HNURKXXMYARGAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl alcohol, 2,6-di-tert-butyl-4-hydroxymethyl phenol, 2,6-di-tert-butyl-4-hydroxymethylphenol, bht alcohol, antioxidant 754, ionox 100, ionox 100 antioxidant, 3,5-di-t-butyl-4-hydroxybenzyl alcohol, butylated hydroxymethylphenol, 2,6-di-t-butyl-4-hydroxymethylphenol
PubChem CID 6929
IUPAC navn 2,6-ditert-butyl-4-(hydroxymethyl)phenol
SMIL CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1O)C(C)(C)C)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl alcohol
Smeltepunkt 138°C to 141°C
Kogepunkt 214°C (40 mmHg)
Mængde 5 g
Beilstein 2052291
Formel vægt 236.36
Procent renhed 97%