Få mere at vide
3,5-di(tert-butyl)-4-hydroxybenzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10140672
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10140672 1 g 1g
10110772 10 g 10g
10031614 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10140672 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB09888DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 1988-88-1
Molekylær formel C15H21NO
Molekylvægt (g/mol) 231.34
MDL nummer MFCD00156137
InChI nøgle AKXIIOLURNATOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzonitrile, 3,5-di tert-butyl-4-hydroxybenzonitrile, benzonitrile, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl-4-hydroxy, benzonitrile, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy, 4-cyano-2,6-di-tert-butylphenol, 3,5-bis tert-butyl-4-hydroxybenzenecarbonitrile, acmc-20a6ry, 2,6-bis tert-butyl-4-cyanophenol, 3,5-di-t-butyl-4-hydroxybenzonitrile, 4-hydroxy-3,5-di-t-butylbenzonitrile
PubChem CID 137274
SMIL CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1O)C(C)(C)C)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 5-Di(tert-butyl)-4-hydroxybenzonitrile
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
IUPAC navn 3,5-ditert-butyl-4-hydroxybenzonitril
Formel vægt 231.34
Procent renhed 97%