Få mere at vide
3,5-di(tert-butyl)-4-hydroxybenzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3, 5-Di(tert-butyl)-4-hydroxybenzonitrile |
| CAS min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Mængde | 25 g |
| IUPAC navn | 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzonitril |
| Formel vægt | 231.34 |
| Procent renhed | 97% |